4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1376-25GEA 174 EUR InStock
TCIAA1376-25G
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂NO
MW: 180,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143110
Numéro CAS: 52671-64-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/04/28929304.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité