Asulam
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10310000EA 76.3 EUR InStock
EHERC10310000
Asulam
Asulam
Formule: C₈H₁₀N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00055534
Numéro CAS: 3337-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité