4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53117.MDEA 96.2 EUR InStock
H53117.MD H53117.03
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436060
Numéro CAS: 874289-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité