N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥98.0% (par GC) réactif de triflatation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
P1257-25G P1257-5G
TCIAP1257-25GEA 170 EUR InStock
TCIAP1257-25G TCIAP1257-5G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥98.0% (par GC) réactif de triflatation
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formule: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000404
Numéro CAS: 37595-74-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f54b6c8a301e443f985b1215399bdb3236b33a&vid=6d1e3b7e0a08cd4bc24ef2a46d003d6afdf0fbec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité