2,4-Dinitro-5-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1637-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD1637-1G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₄FN₃O₄
MW: 201,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007150
Numéro CAS: 367-81-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/33/28978433.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité