2-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0744-25G N0744-5G
TCIAN0744-25GEA 204 EUR InStock
TCIAN0744-25G TCIAN0744-5G
2-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
2-Nitrophenyl phenyl sulphide
Formule: C₁₂H₉NO₂S
Numéro CAS: 4171-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2ca484fa6f55229232b54cbebd9d543a5a7efc&vid=2a2ca484fa6f55229232b54cbebd9d543a5a7efc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité