4-(Methylsulphonyl)phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1367-25G H1367-5G
TCIAH1367-25GEA 149 EUR InStock
TCIAH1367-25G TCIAH1367-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol ≥98.0% (par GC)
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formule: C₇H₈O₃S
Numéro MDL: MFCD00047806
Numéro CAS: 14763-60-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c06346cc11ce8638f32e9c9333170a0fd37dc18&vid=8c06346cc11ce8638f32e9c9333170a0fd37dc18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité