Allyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1442-25G A1442-5G
TCIAA1442-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA1442-25G TCIAA1442-5G
Allyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Allyl phenyl sulphide
Formule: C₉H₁₀S
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00014957
Numéro CAS: 5296-64-0
EINECS: 226-142-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04443896259a5bb5442fc109a1bbc09d8129b471&vid=04443896259a5bb5442fc109a1bbc09d8129b471&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité