N-Fluorobenzenesulphonimide
006185-5G 006185-100G 006185-25G
FLUO006185-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006185-5G FLUO006185-100G FLUO006185-25G
N-Fluorobenzenesulphonimide
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formule: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144885
Numéro CAS: 133745-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité