N-Fluorobenzenesulphonimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif de fluoration
Fournisseur: TCI
Attention
F0335-25G F0335-5G
TCIAF0335-25GEA 180 EUR InStock
TCIAF0335-25G TCIAF0335-5G
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif de fluoration
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formule: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144885
Numéro CAS: 133745-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2259495abce6e4d28b6f1308c0e15725bfc3427a&vid=4ec1716f253583a4e931cfca99b4e2d09da8853a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité