Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 2-[(4-Carboxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester

046327-1G 046327-5G
FLUO046327-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046327-1G FLUO046327-5G
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038755
Numéro CAS: 797755-07-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité