3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52977.03EA 651 EUR InStock
H52977.03 H52977.MD
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115649
Numéro CAS: 693803-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité