Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid

Synonyms: 2-(4-Boronophenyl)acetic acid

046326-1G 046326-5G
FLUO046326-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046326-1G FLUO046326-5G
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid


Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425919
Numéro CAS: 90111-58-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité