4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO358842500EA 72.7 EUR InStock
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632199
Numéro CAS: 75705-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité