4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52855.03EA 166 EUR InStock
H52855.03 H52855.06
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Point de fusion: 240…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632199
Numéro CAS: 75705-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité