4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Synonyms: 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
011014-5G 011014-1G
FLUO011014-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011014-5G FLUO011014-1G
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632199
Numéro CAS: 75705-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité