5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
012081-25G 012081-5G
FLUO012081-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012081-25G FLUO012081-5G
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631134
Numéro CAS: 70978-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité