2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
007562-1G 007562-5G 007562-10G
FLUO007562-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007562-1G FLUO007562-5G FLUO007562-10G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052333
Numéro CAS: 103962-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité