3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
013223-25G 013223-5G
FLUO013223-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013223-25G FLUO013223-5G
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143094
Numéro CAS: 202865-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité