5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Synonyms: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
008871-1G 008871-5G
FLUO008871-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008871-1G FLUO008871-5G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143426
Numéro CAS: 202865-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité