4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15654.06EA 51.5 EUR InStock
A15654.06 A15654.14
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrFN·HCl
MW: 240,50 g/mol
Point de fusion: 254…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143266
Numéro CAS: 147181-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité