3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Benzylamino)propanenitrile
41949.06 41949.14 41949.22
41949.06EA 31.6 EUR InStock
41949.06 41949.14 41949.22
3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
3-(Benzylamino)propionitrile
Purity: 97+% CAS No.: 706-03-6 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2CN Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.024 Refractive Index: 1.5308 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001955
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Densité: 1.024
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001955
Numéro CAS: 706-03-6
EINECS: 211-890-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité