2'-Amino-3'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Amino-3-hydroxyphenyl)ethanone
A1321-1G A1321-5G
TCIAA1321-1GEA 123 EUR InStock
TCIAA1321-1G TCIAA1321-5G
2'-Amino-3'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2'-Amino-3'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191301
Numéro CAS: 4502-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c075e00b0f6fd57aca61699dc156b4c1b6622a68&vid=c075e00b0f6fd57aca61699dc156b4c1b6622a68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité