2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Synonyms: 1-Phenyl-2-tosylethanone
003788-5G 003788-25G
FLUO003788-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003788-5G FLUO003788-25G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₃S
MW: 274,340 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026002
Numéro CAS: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité