2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0908-10GEA 184 EUR InStock
TCIAT0908-10G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₃S
MW: 274,340 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026002
Numéro CAS: 31378-03-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/05/28995005.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité