2-(Phenylsulphonyl)acetophenone
Synonyms: 1-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)ethanone
001322-25G 001322-100G
FLUO001322-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001322-25G FLUO001322-100G
2-(Phenylsulphonyl)acetophenone
2-(Phenylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₃S
MW: 260,308 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025043
Numéro CAS: 3406-03-9
EINECS: 222-292-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité