4-Acetyldiphenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-(Phenylthio)phenyl)ethanone
A2355-25G A2355-5G
TCIAA2355-25GEA 336 EUR InStock
TCIAA2355-25G TCIAA2355-5G
4-Acetyldiphenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
4-Acetyldiphenyl sulphide
Formule: C₁₄H₁₂OS
MW: 228,32 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD00026227
Numéro CAS: 10169-55-8
EINECS: 233-443-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31814504ae426dec028c0c8214d2f3e2373992ec&vid=31814504ae426dec028c0c8214d2f3e2373992ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité