4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26988.03EA 606 EUR InStock
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₆BF₃O₃
MW: 217,94 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037498
Numéro CAS: 1072944-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité