5'-Fluoro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Synonyms: 1-(5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
012085-5G 012085-1G
FLUO012085-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012085-5G FLUO012085-1G
5'-Fluoro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
5'-Fluoro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,136 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094007
Numéro CAS: 70978-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité