4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride
L19967.03 L19967.06
L19967.03EA 89.9 EUR InStock
L19967.03 L19967.06
4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 59528-27-7 Molecular Formula: C7H8IN.HCl Formula Weight: 269.51 Melting Point: 275-280° dec. Beilstein Reference: 3691299
Formule: C₇H₉ClIN
MW: 269,51 g/mol
Point de fusion: 275…280 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039324
Numéro CAS: 59528-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité