4-Nitrobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
N0435-25G N0435-5G
TCIAN0435-25GEA 982 EUR InStock
TCIAN0435-25G TCIAN0435-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012863
Numéro CAS: 18600-42-5
EINECS: 242-441-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7e7207a97d72e1d502a64185321cb105804db8f&vid=a7e7207a97d72e1d502a64185321cb105804db8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité