4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
121370010 121370050
ACRO121370010EA 28.7 EUR InStock
ACRO121370010 ACRO121370050
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012864
Numéro CAS: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité