4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA2330-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA2330-5G TCIAA2330-25G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD00012864
Numéro CAS: 7149-10-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/09/28930509.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité