4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Synonyms: 4-(Aminomethyl)phenol hydrobromide
008872-1G 008872-5G
FLUO008872-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008872-1G FLUO008872-5G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Formule: C₇H₁₀BrNO
MW: 204,0644 g/mol
Numéro MDL: MFCD02258769
Numéro CAS: 90430-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité