2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
L12274.06 L12274.14
L12274.06EA 19 EUR InStock
L12274.06 L12274.14
2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 26524-88-9 Molecular Formula: C9H12OS Formula Weight: 168.25 Refractive Index: 1.5760 Boiling Point: 168-169°/18mm MDL No.: MFCD00014039
Formule: C₉H₁₂OS
MW: 168,25 g/mol
Point d'ébullition: 168…169 °C (18 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014039
Numéro CAS: 26524-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité