1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2093-10GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD2093-10G TCIAD2093-25G
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formule: C₂₂H₂₂N₂O₂S
MW: 378,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009645
Numéro CAS: 19816-88-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/75/28978875.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité