2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
011236-1G 011236-5G 011236-25G
FLUO011236-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011236-1G FLUO011236-5G FLUO011236-25G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,0400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126489
Numéro CAS: 383-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité