2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
H32802.03 H32802.06
H32802.03EA 74.3 EUR InStock
H32802.03 H32802.06
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 162333-02-0 Molecular Formula: C8H5BrF3NO3 Formula Weight: 284.03 Physical Form: Solid Appearance: White to brown Odour: Pungent Melting Point: 36-39° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03095413
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
MW: 284,03 g/mol
Point de fusion: 36…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095413
Numéro CAS: 162333-02-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité