2,4-Xylidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAX0028-25GEA 325 EUR InStock
TCIAX0028-25G
2,4-Xylidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Xylidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClN
MW: 157,6406 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060209
Numéro CAS: 21436-96-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/86/28997386.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité