4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01749-0001EA 0 EUR InStock
MAYBSB01749-0001 MAYBSB01749EA MAYBSB01749.50 MAYBSB01749.1
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156562
Numéro CAS: 4534-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité