1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1',1''-(Benzene-1,3,5-triyl)triethanone
T1337-25G T1337-5G
TCIAT1337-25GEA 522 EUR InStock
TCIAT1337-25G TCIAT1337-5G
1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Triacetylbenzene
Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008741
Numéro CAS: 779-90-8
EINECS: 212-302-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2675d43313bf14c2c16e2e0a38c989a6421f71ac&vid=2675d43313bf14c2c16e2e0a38c989a6421f71ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité