2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H32320.03 H32320.06
H32320.03EA 41.9 EUR InStock
H32320.03 H32320.06
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Biphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 914675-52-8 Molecular Formula: C18H21BO2 Formula Weight: 280.17 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD14636459
Formule: C₁₈H₂₁BO₂
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14636459
Numéro CAS: 914675-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité