2-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2488-25GEA 350 EUR InStock
TCIAB2488-25G TCIAB2488-5G
2-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 129°C
Numéro MDL: MFCD00136929
Numéro CAS: 4688-76-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/74/28934174.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité