3-Biphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17552.06EA 121 EUR InStock
L17552.06 L17552.03
3-Biphenylboronic acid ≥98%
3-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 206…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318102
Numéro CAS: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité