3-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2489-25GEA 260 EUR InStock
TCIAB2489-25G TCIAB2489-5G
3-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 208°C
Numéro MDL: MFCD01318102
Numéro CAS: 5122-95-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/75/28934175.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité