4-Biphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23703.06EA 139 EUR InStock
B23703.06 B23703.03 B23703.14
4-Biphenylboronic acid ≥97%
4-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 238…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093311
Numéro CAS: 5122-94-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité