2-Fluoro-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
F0785-1G F0785-5G
TCIAF0785-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAF0785-1G TCIAF0785-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,02 g/mol
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD01075707
Numéro CAS: 178305-99-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=153176d7121993e48eaada83b893a20623290d36&vid=153176d7121993e48eaada83b893a20623290d36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité