2-Amino-4-phenylphenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0397-25GEA 450 EUR InStock
TCIAA0397-25G TCIAA0397-5G TCIAA0397-1G
2-Amino-4-phenylphenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-phenylphenol
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059187
Numéro CAS: 1134-36-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/31/28927831.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité