4-Amino-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1269-1G A1269-500MG
TCIAA1269-1GEA 139 EUR InStock
TCIAA1269-1G TCIAA1269-500MG
4-Amino-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-2,6-diphenylphenol
Formule: C₁₈H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00034070
Numéro CAS: 50432-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d2c8560cc2ab4fa63e955a3811f48bdb68e5c2&vid=33d2c8560cc2ab4fa63e955a3811f48bdb68e5c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité