cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2S)-rel-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
C0492-25G C0492-500G
TCIAC0492-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0492-25G TCIAC0492-500G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070482
Numéro CAS: 2305-26-2
EINECS: 218-974-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=212128606fa341979be4b686ee1cc8d3ff9a1784&vid=212128606fa341979be4b686ee1cc8d3ff9a1784&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité